Kluczowe dokumenty
SAB1402550
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CDC2L6, (N-terminal) antibody produced in mouse
clone 3D7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
CDK11, KIAA1028, bA346C16.3
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3D7, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~38.65 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CDC2L6(23097)
Opis ogólny
Gen ten koduje białko, które jest jednym ze składników kompleksu koaktywatora Mediator. Kompleks Mediator jest kompleksem wielobiałkowym wymaganym do aktywacji transkrypcji przez czynniki transkrypcyjne wiążące DNA genów transkrybowanych przez polimerazę RNA II. Białko kodowane przez ten gen jest podobne do kinazy zależnej od cyklin 8, która również może być składnikiem kompleksu Mediator. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
CDC2L6 (NP_055891.1, 1 a.a. ~ 114 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
MDYDFKAKLAAERERVEDLFEYEGCKVGRGTYGHVYKARRKDGKDEKEYALKQIEGTGISMSACREIALLRELKHPNVIALQKVFLSHSDRKVWLLFDYAEHDLWHIIKFHRAS
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)