Key Documents
SAB1402519
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-VAT1, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 3E9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
FLJ20230, VATI
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3E9, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~37 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... VAT1(10493)
Opis ogólny
Synaptic vesicles are responsible for regulating the storage and release of neurotransmitters in the nerve terminal. The protein encoded by this gene is an abundant integral membrane protein of cholinergic synaptic vesicles and is thought to be involved in vesicular transport. It belongs to the quinone oxidoreductase subfamily of zinc-containing alcohol dehydrogenase proteins. (provided by RefSeq)
Immunogen
VAT1 (NP_006364, 294 a.a. ~ 392 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
PKRNLMALARTWWNQFSVTALQLLQANRAVCGFHLGYLDGEVELVSGVVARLLALYNQGHIKPHIDSVWPFEKVADAMKQMQEKKNVGKVLLVPGPEKE
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1