Kluczowe dokumenty
SAB1402496
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PQBP1, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 1A11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
MRX55, MRXS3, MRXS8, NPW38, RENS1, SHS
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1A11, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~35.13 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PQBP1(10084)
Opis ogólny
PQBP1 is a nuclear polyglutamine-binding protein that contains a WW domain (Waragai et al., 1999 [PubMed 10332029]).[supplied by OMIM
Immunogen
PQBP1 (NP_005701, 184 a.a. ~ 265 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
LAPYPKSKKAVSRKDEELDPMDPSSYSDAPRGTWSTGLPKRNEAKTGADTTAAGPLFQQRPYPSPGAVLRANAEASRTKQQD
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Sunnie M Yoh et al.
Molecular cell, 82(15), 2871-2884 (2022-07-10)
We have previously described polyglutamine-binding protein 1 (PQBP1) as an adapter required for the cyclic GMP-AMP synthase (cGAS)-mediated innate response to the human immunodeficiency virus 1 (HIV-1) and other lentiviruses. Cytoplasmic HIV-1 DNA is a transient and low-abundance pathogen-associated molecular