Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
SAB1402484
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-HDAC4 antibody produced in mouse
clone 2B11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
HA6116, HD4, HDAC-A, HDACA, KIAA0288
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2B11, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~36.89 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
capture ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HDAC4(9759)
Opis ogólny
Histony odgrywają kluczową rolę w regulacji transkrypcji, progresji cyklu komórkowego i zdarzeniach rozwojowych. Acetylacja/deacetylacja histonów zmienia strukturę chromosomów i wpływa na dostęp czynników transkrypcyjnych do DNA. Białko kodowane przez ten gen należy do klasy II rodziny deacetylaz histonowych/acuc/apha. Posiada aktywność deacetylazy histonowej i hamuje transkrypcję, gdy jest związana z promotorem. Białko to nie wiąże DNA bezpośrednio, ale poprzez czynniki transkrypcyjne MEF2C i MEF2D. Wydaje się, że oddziałuje w kompleksie wielobiałkowym z RbAp48 i HDAC3. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
HDAC4 (NP_006028.1, 551 a.a. ~ 648 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
HAQAGVQVKQEPIESDEEEAEPPREVEPGQRQPSEQELLFRQQALLLEQQRIHQLRNYQASMEAAGIPVSFGHRPLSRAQSSPASATFPVSVQEPPT
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)