Kluczowe dokumenty
SAB1402466
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PRSS15 antibody produced in mouse
clone 3B2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
LON, LONP, LonHS, MGC1498, PIM1, PRSS15, hLON
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3B2, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~37.22 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... LONP1(9361)
Opis ogólny
Gen ten koduje białko macierzy mitochondrialnej z rodziny Lon proteaz zależnych od ATP. Podobne białko E. coli reguluje ekspresję genów poprzez kierowanie specyficznych białek regulatorowych do degradacji. Białko to wiąże specyficzną sekwencję w promotorach łańcucha lekkiego i ciężkiego genomu mitochondrialnego, które są zaangażowane w regulację replikacji i transkrypcji DNA. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
PRSS15 (NP_004784.2, 661 a.a. ~ 761 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
YVAQEKLAIAERYLVPQARALCGLDESKAKLSSDVLTLIKQYCRESGVRNLQKQVEKVLRKSAYKIVSGEAESVEVTPENLQDFVGKPVFTVERMYDVTP
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)