Kluczowe dokumenty
SAB1402459
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-VAPB antibody produced in mouse
clone 1A2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
ALS8, VAMP-B, VAMP-C, VAP-B, VAP-C
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1A2, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~37.11 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2bκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... VAPB(9217)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen jest białkiem błonowym typu IV występującym w błonach plazmatycznych i pęcherzykach wewnątrzkomórkowych. Kodowane białko występuje jako homodimer i jako heterodimer z VAPA. Białko to może również oddziaływać z VAMP1 i VAMP2 i może być zaangażowane w transport pęcherzyków. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
VAPB (NP_004729.1, 124 a.a. ~ 223 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
ELPAENDKPHDVEINKIISTTASKTETPIVSKSLSSSLDDTEVKKVMEECKRLQGEVQRLREENKQFKEEDGLRMRKTVQSNSPISALAPTGKEEGLSTR
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)