Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
SAB1402447
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PIGQ antibody produced in mouse
clone 2B7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
GPI1, MGC12693, c407A10.1, hGPI1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2B7, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~36.89 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
capture ELISA: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PIGQ(9091)
Opis ogólny
Gen ten bierze udział w pierwszym etapie biosyntezy kotwicy glikozylofosfatydyloinozytolu (GPI). Kotwica GPI jest glikolipidem występującym na wielu komórkach krwi i służy do zakotwiczenia białek na powierzchni komórki. Gen ten koduje składnik N-acetyloglukozaminylotransferazy, który jest częścią kompleksu katalizującego transfer N-acetyloglukozaminy (GlcNAc) z UDP-GlcNAc do fosfatydyloinozytolu (PI). (dostarczony przez RefSeq)
Immunogen
PIGQ (NP_683721.1, 661 a.a. ~ 758 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
HCPMPTLCTQVQRVRPPQQPQVEGWSPWGLPSGSALAVGVEGPCQDEPPSPRHPLAPSAEQHPASGGLKQSLTPVPSGPGPSLPEPHGVYLRMFPGEV
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)