Merck
SAB1402446
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PKMYT1, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 2A3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
DKFZp547K1610, FLJ20093, MYT1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2A3, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~37.11 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
proximity ligation assay: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PKMYT1(9088)
Opis ogólny
The protein encoded by this gene is a member of the serine/threonine protein kinase family. This kinase preferentially phosphorylates and inactivates cell division cycle 2 protein (CDC2), and thus negatively regulates cell cycle G2/M transition. This kinase is associated with the membrane throughout the cell cycle. Its activity is highly regulated during the cell cycle. Protein kinases AKT1/PKB and PLK (Polo-like kinase) have been shown to phosphorylate and regulate the activity of this kinase. Alternatively spliced transcript variants encoding distinct isoforms have been reported. (provided by RefSeq)
Immunogen
PKMYT1 (NP_004194.3, 400 a.a. ~ 499 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
PASWLQPLGPPATPPGSPPCSLLLDSSLSSNWDDDSLGPSLSPEAVLARTVGSTSTPRSRCTPRDALDLSDINSEPPRGSFPSFEPRNLLSLFEDTLDPT
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1