Kluczowe dokumenty
SAB1402442
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-AIP antibody produced in mouse
clone 3D3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
ARA9, FKBP16, FKBP37, SMTPHN, XAP2
Wybierz wielkość
100 μG
2410,00 zł
2410,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2410,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2410,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3D3, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~36.45 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... AIP(9049)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen jest receptorem dla węglowodorów arylowych i czynnikiem transkrypcyjnym aktywowanym ligandem. Kodowane białko znajduje się w cytoplazmie jako część kompleksu wielobiałkowego, ale po związaniu ligandu jest transportowane do jądra. Białko to może regulować ekspresję wielu enzymów metabolizujących ksenobiotyki. Ponadto kodowane białko może wiązać się specyficznie z wirusem zapalenia wątroby typu B i hamować jego aktywność. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
AIP (NP_003968.1, 156 a.a. ~ 249 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
KVESPGTYQQDPWAMTDEEKAKAVPLIHQEGNRLYREGHVKEAAAKYYDAIACLKNLQMKEQPGSPEWIQLDKQITPLLNYCQCKLVVEEYYE
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)