Kluczowe dokumenty
SAB1402434
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-MTMR1 antibody produced in mouse
clone 1F10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1F10, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~34.25 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MTMR1(8776)
Opis ogólny
Gen ten koduje członka rodziny białek związanych z miotubularyną. Członkowie tej rodziny zawierają sekwencję konsensusową dla aktywnego miejsca białkowych fosfataz tyrozynowych. Opisano alternatywnie splicowane warianty, ale ich ważność biologiczna nie została określona. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
MTMR1 (NP_003819.1, 39 a.a. ~ 112 a.a.) częściowe białko rekombinowane z tagiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
SRQPSVETLDSPTGSHVEWCKQLIAATISSQISGSVTSENVSRDYKALRDGNKLAQMEEAPLFPGESIKAIVKD
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)