Kluczowe dokumenty
SAB1402412
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-HSD17B8 antibody produced in mouse
clone 4F1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
D6S2245E, FABG, FABGL, H2-KE6, HKE6, KE6, RING2, SDR30C1, dJ1033B10.9
Wybierz wielkość
100 μG
2410,00 zł
2410,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2410,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2410,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4F1, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~37.11 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HSD17B8(7923)
Opis ogólny
U myszy białko Ke6 jest dehydrogenazą 17-beta-hydroksysteroidową, która może regulować stężenie biologicznie aktywnych estrogenów i androgenów. Jest to głównie enzym oksydacyjny, który inaktywuje estradiol, testosteron i dihydrotestosteron. Enzym ma jednak pewną aktywność redukcyjną i może syntetyzować estradiol z estronu. Białko kodowane przez ten gen jest podobne do Ke6 i należy do nadrodziny krótkołańcuchowych dehydrogenaz. Wykryto alternatywnie splicowany transkrypt tego genu, ale nie określono pełnej długości tego wariantu. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
HSD17B8 (NP_055049, 28 a.a. ~ 127 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
SVRLAGEGATVAACDLDRAAAQETVRLLGPGSKEGPPRGNHAAFQADVSEARAARCLLEQVQACFSRPPSVVSCAGITQDEFLLHMSEDDWDKVIAVN
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)