Kluczowe dokumenty
SAB1402372
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-TFF2 antibody produced in mouse
clone 2A10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
SML1, SP
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2A10, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~39.93 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TFF2(7032)
Opis ogólny
Członkowie rodziny trefoil charakteryzują się posiadaniem co najmniej jednej kopii motywu trefoil, 40-aminokwasowej domeny, która zawiera trzy konserwowane disulfidy. Są to stabilne białka wydzielnicze ulegające ekspresji w błonie śluzowej przewodu pokarmowego. Ich funkcje nie są zdefiniowane, ale mogą chronić błonę śluzową przed urazami, stabilizować warstwę śluzu i wpływać na gojenie nabłonka. Kodowane białko hamuje wydzielanie kwasu żołądkowego. Ten gen i dwa inne pokrewne geny z rodziny trefoil znajdują się w klastrze na chromosomie 21. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
TFF2 (AAH32820, 1 a.a. ~ 129 a.a.) białko rekombinowane o pełnej długości ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
MGRRDAQLLAALLVLGLCALAGSEKPSPCQCSRLSPHNRTNCGFPGITSDQCFDNGCCFDSSVTGVPWCFHPLPKQESDQCVMEVSDRRNCGYPGISPEECASRKCCFSNFIFEVPWCFFPKSVEDCHY
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)