Kluczowe dokumenty
SAB1402368
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-SULT2B1, (N-terminal) antibody produced in mouse
clone 2E5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2E5, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~36.01 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SULT2B1(6820)
Opis ogólny
Enzymy sulfotransferazy katalizują koniugację siarczanów wielu hormonów, neuroprzekaźników, leków i związków ksenobiotycznych. Te enzymy cytozolowe różnią się rozmieszczeniem w tkankach i specyficznością substratową. Struktura genu (liczba i długość eksonów) jest podobna u wszystkich członków rodziny. Gen ten siarczy dehydroepiandrosteron, ale nie 4-nitrofenol, typowy substrat dla podrodzin sulfotransferaz fenolowych i estrogenowych. Opisano dwa alternatywnie splicowane warianty, które kodują różne izoformy. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
SULT2B1 (NP_814444, 1 a.a. ~ 90 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
MDGPAEPQIPGLWDTYEDDISEISQKLPGEYFRYKGVPFPVGLYSLESISLAENTQDVRDDIFIITYPKSGTTWMIEIICLILKEGDPS
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)