Merck
SAB1402338
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-RFXAP antibody produced in mouse
clone 1B5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1B5, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~33.37 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RFXAP(5994)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Major histocompatibility (MHC) class II molecules are transmembrane proteins that have a central role in development and control of the immune system. The protein encoded by this gene, along with regulatory factor X-associated ankyrin-containing protein and regulatory factor-5, forms a complex that binds to the X box motif of certain MHC class II gene promoters and activates their transcription. Once bound to the promoter, this complex associates with the non-DNA-binding factor MHC class II transactivator, which controls the cell type specificity and inducibility of MHC class II gene expression. Mutations in this gene have been linked to bare lymphocyte syndrome type II, complementation group D. Transcript variants utilizing different polyA signals have been found for this gene. (provided by RefSeq)
Immunogen
RFXAP (NP_000529, 179 a.a. ~ 244 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
SDQALNCGGTASTGSAGNVKLEESADNILSIVKQRTGSFGDRPARPTLLEQVLNQKRLSLLRSPEV
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1