Kluczowe dokumenty
SAB1402287
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-NEUROD2 antibody produced in mouse
clone 3E7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
MGC26304, NDRF, bHLHa1
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3E7, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~38.21 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NEUROD2(4761)
Opis ogólny
Gen ten koduje członka rodziny neuroD neurogennych białek typu basic helix-loop-helix (bHLH). Ekspresja tego genu może indukować transkrypcję z promotorów specyficznych dla neuronów, takich jak promotor GAP-43, które zawierają specyficzną sekwencję DNA znaną jako E-box. Produkt ludzkiego genu może indukować różnicowanie neurogenne w komórkach nieneuronalnych w zarodkach Xenopus i uważa się, że odgrywa rolę w określaniu i utrzymywaniu losów komórek neuronalnych. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
NEUROD2 (NP_006151.2, 266 a.a. ~ 375 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
RTHGYCAAYETLYAAAGGGASPDYNSSEYEGPLSPPLCLNGNFSLKQDSSPDHEKSYHYSMHYSALPGSRPTGHGLVFGSSAVRGGVHSENLLSYDMHLHDRGPMYEE
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)