Kluczowe dokumenty
SAB1402252
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-LIFR antibody produced in mouse
clone 4A10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
CD118, FLJ98106, FLJ99923, LIF-R, SJS2, STWS, SWS
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4A10, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~38.21 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... LIFR(3977)
Opis ogólny
Gen ten koduje białko należące do rodziny receptorów cytokin typu I. Białko to łączy się z podjednostką konwertującą o wysokim powinowactwie, gp130, tworząc kompleks receptorowy, który pośredniczy w działaniu czynnika hamującego białaczkę, wielofunkcyjnej cytokiny, która bierze udział w różnicowaniu komórek, proliferacji i przeżyciu u dorosłych i zarodków. Mutacje w tym genie powodują zespół Schwartza-Jampela typu 2, chorobę należącą do grupy dysplazji kościastych. Translokacja obejmująca promotor tego genu, t(5;8)(p13;q12) z genem gruczolaka pleiomorficznego 1, jest związana z gruczolakiem pleiomorficznym gruczołów ślinowych, powszechnym typem łagodnego nowotworu nabłonkowego gruczołów ślinowych. Dla tego genu znaleziono wiele wariantów splicingu kodujących to samo białko. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
LIFR (NP_002301, 45 a.a. ~ 154 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
QKKGAPHDLKCVTNNLQVWNCSWKAPSGTGRGTDYEVCIENRSRSCYQLEKTSIKIPALSHGDYEITINSLHDFGSSTSKFTLNEQNVSLIPDTPEILNLSADFSTSTLY
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)