Kluczowe dokumenty
SAB1402250
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-LAMP2 antibody produced in mouse
clone 2G10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
CD107b, LAMPB, LGP110
Wybierz wielkość
100 μG
2410,00 zł
2410,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Rekombinowane, niezawierające konserwantów przeciwciało jest dostępne dla Twojego celu. Wypróbuj ZRB1480
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2410,00 zł
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2410,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Rekombinowane, niezawierające konserwantów przeciwciało jest dostępne dla Twojego celu. Wypróbuj ZRB1480
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2G10, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~36.89 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... LAMP2(3920)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen jest członkiem rodziny glikoprotein błonowych. Glikoproteina ta dostarcza selektynom ligandów węglowodanowych. Może odgrywać rolę w przerzutowaniu komórek nowotworowych. Może również funkcjonować w ochronie, utrzymaniu i adhezji lizosomu. Alternatywny splicing tego genu skutkuje wieloma wariantami transkryptu kodującymi różne białka. (dostarczone przez RefSeq) Białko błonowe związane z lizosomami 2 (LAMP2) ulega ekspresji w świetle i błonie lizosomalnej. W mikrośrodowisku guza występuje w błonie plazmatycznej. Gen kodujący to białko jest zlokalizowany na ludzkim chromosomie Xq24.
Immunogen
LAMP2 (NP_054701, 30 a.a. ~ 127 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
ELNLTDSENATCLYAKWQMNFTVRYETTNKTYKTVTISDHGTVTYNGSICGDDQNGPKIAVQFGPGFSWIANFTKAASTYSIDSVSFSYNTGDNTTFP
Zastosowanie
Monoklonalne przeciwciało anty-LAMP2 produkowane u myszy zostało użyte w immunofluorescencji.
Działania biochem./fizjol.
Białko błonowe związane z lizosomami 2 (LAMP2) chroni błony lizosomalne przed proteolizą kwasową. Służy jako biomarker kwasowości w sferoidach i ksenograftach. Białko to odgrywa również rolę w dojrzewaniu wakuoli autofagicznych i adhezji komórka-komórka lub komórka-matryca zewnątrzkomórkowa. Mutacja w genie LAMP2 została powiązana z kardiomiopatią u młodych pacjentów.
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Mahogunin ring finger 1 confers cytoprotection against mutant SOD1 aggresomes and is defective in an ALS mouse model
Deepak Chhangani
Neurobiology of Disease (2016)
Unique properties of lamp2a compared to other lamp2 isoforms
Journal of Cell Science (2000)
Chronic acidosis in the tumour microenvironment selects for overexpression of LAMP2 in the plasma membrane.
Damaghi M
Nature Communications (2015)
A Crucial Sequence for Transglutaminase Type 2 Extracellular Trafficking in Renal Tubular Epithelial Cells Lies in Its N-terminal ?-Sandwich Domain
Che-Yi
The Journal of Biological Chemistry (2011)
Clinical outcome and phenotypic expression in LAMP2 cardiomyopathy
Barry Maron
JAMA : The Journal of the American Medical Association (2009)