Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
SAB1402246
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-KRT8 antibody produced in mouse
clone 3E3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
CARD2, CK8, CYK8, K2C8, KO
Wybierz wielkość
100 μG
2410,00 zł
2410,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2410,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2410,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3E3, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~37.66 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
capture ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2bκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... KRT8(3856)
Opis ogólny
Gen ten jest członkiem rodziny keratyn typu II skupionej na długim ramieniu chromosomu 12. Keratyny typu I i II heteropolimeryzują, tworząc filamenty pośredniej wielkości w cytoplazmie komórek nabłonkowych. Produkt tego genu zazwyczaj dimeryzuje z keratyną 18, tworząc filament pośredni w prostych jednowarstwowych komórkach nabłonkowych. Białko to odgrywa rolę w utrzymaniu integralności strukturalnej komórek, a także funkcjonuje w transdukcji sygnału i różnicowaniu komórkowym. Mutacje w tym genie powodują kryptogenną marskość wątroby. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
KRT8 (NP_002264, 91 a.a. ~ 195 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
EKEQIKTLNNKFASFIDKVRFLEQQNKMLETKWSLLQQKTARSNMDNMFESYINNLRRQLETLGQEKLKLEAELGNMQGLVEDFKNKYEDEINKRTEMENEFVL
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Alexander M Many et al.
PloS one, 9(7), e101800-e101800 (2014-07-16)
The characterization of mammary stem cells, and signals that regulate their behavior, is of central importance in understanding developmental changes in the mammary gland and possibly for targeting stem-like cells in breast cancer. The canonical Wnt/β-catenin pathway is a signaling
L Ruan et al.
Cell death & disease, 5, e1457-e1457 (2014-10-10)
FoxN1 is cell-autonomously expressed in skin and thymic epithelial cells (TECs), essential for their development. Inborn mutation of FoxN1 results in hair follicle and TEC development failure, whereas insufficient postnatal FoxN1 expression induces thymic atrophy, resulting in declined T lymphopoiesis.
M H A M van Miltenburg et al.
British journal of cancer, 110(11), 2747-2755 (2014-05-09)
Elevated expression of focal adhesion kinase (FAK) occurs in numerous human cancers including colon-, cervix- and breast cancer. Although several studies have implicated FAK in mammary tumour formation induced by ectopic oncogene expression, evidence supporting a role for FAK in
Stephanie L Easter et al.
PloS one, 9(11), e113247-e113247 (2014-11-18)
Wnt5a is a non-canonical signaling Wnt that has been implicated in tumor suppression. We previously showed that loss of Wnt5a in MMTV-PyVmT tumors resulted in a switch in tumor phenotype resulting in tumors with increased basal phenotype and high Wnt/β-catenin