Kluczowe dokumenty
SAB1402236
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-IARS, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 3D3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
FLJ20736, IARS1, ILRS, PRO0785
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3D3, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~36.12 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... IARS(3376)
Opis ogólny
Aminoacylo-tRNA syntetazy katalizują aminoacylację tRNA przez ich kognatyczny aminokwas. Ze względu na ich centralną rolę w łączeniu aminokwasów z tripletami nukleotydowymi zawartymi w tRNAS, uważa się, że syntetazy aminoacylo-tRNA są jednymi z pierwszych białek, które pojawiły się w ewolucji. Syntetaza izoleucyny-tRNA należy do rodziny syntetazy aminoacylo-tRNA klasy I i została zidentyfikowana jako cel autoprzeciwciał w chorobie autoimmunologicznej zapalenia wielomięśniowego/zapalenia skórno-mięśniowego. Wyizolowano dwa alternatywnie splicowane warianty, które reprezentują alternatywne 5′ UTR. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
IARS (NP_038203.1, 1172 a.a. ~ 1262 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
QYINLQLLNAKPQECLMGTVGTLLLENPLGQNGLTHQGLLYEAAKVFGLRSRKLKLFLNETQTQEITEDIPVKTLNMKTVYVSVLPTTADF
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)