Kluczowe dokumenty
SAB1402229
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-HOXB5 antibody produced in mouse
clone 3F10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
HHO.C10, HOX2, HOX2A, Hox2.1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3F10, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~36.89 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HOXB5(3215)
Opis ogólny
Gen ten należy do rodziny Antp homeobox i koduje białko jądrowe z domeną wiążącą DNA homeobox. Znajduje się w grupie genów homeobox B zlokalizowanych na chromosomie 17. Kodowane białko funkcjonuje jako specyficzny dla sekwencji czynnik transkrypcyjny, który jest zaangażowany w rozwój płuc i jelit. Zwiększona ekspresja tego genu jest związana z odrębnym biologicznym podzbiorem ostrej białaczki szpikowej (AML) oraz występowaniem sekwestracji oskrzelowo-płucnej (BPS) i wrodzonej torbielowatej malformacji gruczolakowatej (CCAM). (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
HOXB5 (NP_002138.1, 170 a.a. ~ 267 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
EGQTPQIFPWMRKLHISHDMTGPDGKRARTAYTRYQTLELEKEFHFNRYLTRRRIEIAHALCLSERQIKIWFQNRRMKWKKDNKLKSMSLATAGSAF
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)