Kluczowe dokumenty
SAB1402222
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-HLA-DPA1 antibody produced in mouse
clone 1E3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
HLA-DP1A, HLADP, HLASB
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1E3, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~54.71 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HLA-DPA1(3113)
Opis ogólny
HLA-DPA1 należy do paralogów łańcucha alfa HLA klasy II. Ta cząsteczka klasy II jest heterodimerem składającym się z łańcucha alfa (DPA) i beta (DPB), zakotwiczonych w błonie. Odgrywa centralną rolę w układzie odpornościowym, prezentując peptydy pochodzące z białek zewnątrzkomórkowych. Cząsteczki klasy II ulegają ekspresji w komórkach prezentujących antygen (APC: limfocyty B, komórki dendrytyczne, makrofagi). Łańcuch alfa ma około 33-35 kDa, a jego gen zawiera 5 eksonów. Ekson pierwszy koduje peptyd liderowy, eksony 2 i 3 kodują dwie domeny zewnątrzkomórkowe, ekson 4 koduje domenę transbłonową i ogon cytoplazmatyczny. W cząsteczce DP zarówno łańcuch alfa, jak i łańcuch beta zawierają polimorfizmy określające specyficzność wiązania peptydów, co daje do 4 różnych cząsteczek. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
HLA-DPA1 (AAH09956, 1 a.a. ~ 260 a.a.) białko rekombinowane pełnej długości ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
MRPEDRMFHIRAVILRALSLAFLLSLRGAGAIKADHVSTYAAFVQTHRPTGEFMFEFDEDEQFYVDLDKKETVWHLEEFGRAFSFEAQGGLANIAILNNLNTLIQRSNHTQAANDPPEVTVFPKEPVELGQPNTLICHIDRFFPPVLNVTWLCNGEPVTEGVAESLFLPRTDYSFHKFYLTFVPSAEDVYDCRVEHWGLDQPLLKHWEAQEPIQMPETTETVLCALGLVLGLVGIIVGTVLIIKSLRSGHDPRAQGPL
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)