Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
SAB1402221
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-HK2, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 4H1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
DKFZp686M1669, HKII, HXK2
Wybierz wielkość
100 μG
2220,00 zł
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2220,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4H1, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~37 kDa
reaktywność gatunkowa
human, rat
metody
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HK2(3099)
Opis ogólny
Heksokinazy fosforylują glukozę w celu wytworzenia glukozo-6-fosforanu, pierwszego etapu w większości szlaków metabolizmu glukozy. Gen ten koduje heksokinazę 2, dominującą formę występującą w mięśniach szkieletowych. Lokalizuje się w zewnętrznej błonie mitochondriów. Ekspresja tego genu jest zależna od insuliny, a badania na szczurach sugerują, że jest on zaangażowany w zwiększoną szybkość glikolizy obserwowaną w szybko rosnących komórkach nowotworowych. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
HK2 (AAH21116, 818 a.a. ~ 917 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
IVKEVCTVVARRAAQLCGAGMAAVVDRIRENRGLDALKVTVGVDGTLYKLHPHFAKVMHETVKDLAPKCDVSFLQSEDGSGKGAALITAVACRIREAGQR
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)