Kluczowe dokumenty
SAB1402200
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-FOLR2 antibody produced in mouse
clone 4B12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
BETA-HFR, FBP/PL-1, FR-BETA, FR-P3
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4B12, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~36.34 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... FOLR2(2350)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen należy do rodziny receptorów folianowych (FOLR), a geny te występują w klastrze na chromosomie 11. Członkowie tej rodziny genów mają wysokie powinowactwo do kwasu foliowego i kilku zredukowanych pochodnych kwasu foliowego i pośredniczą w dostarczaniu 5-metylotetrahydrofolianu do wnętrza komórek. Białko to ma 68% i 79% homologii sekwencji odpowiednio z białkami FOLR1 i FOLR3. Chociaż pierwotnie uważano, że białko to jest specyficzne dla łożyska, może ono również występować w innych tkankach i może odgrywać rolę w transporcie metotreksatu w makrofagach maziowych u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów. Dla tego genu znaleziono wiele wariantów transkryptu, które kodują to samo białko. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
FOLR2 (NP_000794.1, 36 a.a. ~ 128 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
HHKTKPGPEDKLHDQCSPWKKNACCTASTSQELHKDTSRLYNFNWDHCGKMEPACKRHFIQDTCLYECSPNLGPWIQQVNQTWRKERFLDVPL
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)