Kluczowe dokumenty
SAB1402161
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CSNK1E antibody produced in mouse
clone 2E1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
HCKIE, MGC10398
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2E1, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~37 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
proximity ligation assay: suitable
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CSNK1E(1454)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen jest kinazą białkową serynowo-treoninową i członkiem rodziny białek kinazy kazeinowej I, której członkowie są zaangażowani w kontrolę procesów cytoplazmatycznych i jądrowych, w tym replikacji i naprawy DNA. Kodowane białko znajduje się w cytoplazmie jako monomer i może fosforylować różne białka, w tym siebie. Wykazano, że białko to fosforyluje okres, białko rytmu okołodobowego. Dla tego genu znaleziono dwa warianty transkryptu kodujące to samo białko. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
CSNK1E (NP_689407, 2 a.a. ~ 100 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
ELRVGNKYRLGRKIGSGSFGDIYLGANIASGEEVAIKLECVKTKHPQLHIESKFYKMMQGVGIPSIKWCGAEGDYNVMVMELLGPSLEDLFNFCSRKF
Działania biochem./fizjol.
Kinaza kazeinowa 1 ε (CSNK1E) fosforyluje białka kaskady sygnalizacyjnej Wnt. Moduluje wzrost guza i podział komórek w komórkach raka gruczołów ślinowych, trzustki i gruczolakoraka okrężnicy. CSNK1E fosforyluje fosfoproteinę neuronalną regulowaną dopaminą i cAMP (DARPP-32) i moduluje sygnalizację receptora dopaminy. Oddziałuje również z białkami zaangażowanymi w rytm okołodobowy.
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Identification of genes associated with tumorigenesis of meibomian cell carcinoma by microarray analysis.
Kumar A, et. al
Genomics, 90(5), 559-566 (2007)
Dopaminergic pathway polymorphisms and heroin addiction: further support for association of CSNK1E variants.
Levran O
Pharmacogenomics, 15(16), 2001-2009 (2014)
Association between a casein kinase 1 e gene polymorphism and schizophrenia in a Chinese Han population.
Huang Y
Journal of Molecular Neuroscience, 47(3), 470-474 (2012)
Jose Luis Lopez-Guerra et al.
Oncotarget, 6(30), 30343-30356 (2015-09-04)
Reliable biological markers that predict breast cancer (BC) outcomes after multidisciplinary therapy have not been fully elucidated. We investigated the association between casein kinase 1 epsilon (CK1ε) and the risk of recurrence in patients with BC. Using 168 available tumor