Kluczowe dokumenty
SAB1402158
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CRYBA2 antibody produced in mouse
clone 2G9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2G9, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~37.11 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CRYBA2(1412)
Opis ogólny
Krystaliny dzielą się na dwie klasy: specyficzne dla taksonu lub enzymu i wszechobecne. Ta druga klasa stanowi główne białka oka kręgowców, które działają w celu utrzymania przezroczystości i współczynnika załamania soczewki. Ponieważ komórki centralnego włókna soczewki tracą swoje jądra podczas rozwoju, krystaliny te są wytwarzane, a następnie zachowywane przez całe życie, co czyni je niezwykle stabilnymi białkami. Krystaliny soczewki ssaków są podzielone na rodziny alfa, beta i gamma; krystaliny beta i gamma są również zdefiniowane jako nadrodzina. Rodziny alfa i beta są dalej podzielone na grupy kwasowe i zasadowe. W krystalinach występuje siedem regionów białkowych: cztery motywy homologiczne, peptyd łączący oraz rozszerzenia N- i C-końcowe. Beta-krystaliny, najbardziej heterogeniczne, różnią się obecnością C-końcowego przedłużenia (obecnego w grupie zasadowej, ale nieobecnego w grupie kwasowej). Beta-krystaliny tworzą agregaty o różnych rozmiarach i mogą tworzyć homodimery poprzez samoasocjację lub heterodimery z innymi beta-krystalinami. Ten gen jest członkiem grupy beta-kwaśnej. Zgłoszono trzy alternatywnie splicowane warianty transkryptu kodujące identyczne białka. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
CRYBA2 (NP_005200.1, 94 a.a. ~ 193 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
SFRPVLCANHNDSRVTLFEGDNFQGCKFDLVDDYPSLPSMGWASKDVGSLKVSSGAWVAYQYPGYRGYQYVLERDRHSGEFCTYGELGTQAHTGQLQSIR
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)