Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
SAB1402153
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CPA1 antibody produced in mouse
clone 3F11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
CPA
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3F11, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~71.83 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
capture ELISA: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CPA1(1357)
Opis ogólny
Three different forms of human pancreatic procarboxypeptidase A have been isolated. This gene encodes a monomeric pancreatic exopeptidase involved in zymogen inhibition. (provided by RefSeq)
Immunogen
CPA1 (AAH05279, 1 a.a. ~ 419 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MRGLLVLSVLLGAVFGKEDFVGHQVLRISVADEAQVQKVKELEDLEHLQLDFWRGPAHPGSPIDVRVPFPSIQAVKIFLESHGISYETMIEDVQSLLDEEQEQMFAFRSRARSTDTFNYATYHTLEEIYDFLDLLVAENPHLVSKIQIGNTYEGRPIYVLKFSTGGSKRPAIWIDTGIHSREWVTQASGVWFAKKITQDYGQDAAFTAILDTLDIFLEIVTNPDGFAFTHSTNRMWRKTRSHTAGSLCIGVDPNRNWDAGFGLSGASSNPCSETYRGKFANSEVEVKSIVDFVKDHGNIKAFISIHSYSQLLMYPYGYKTEPVPDQDELDQLSKAAVTALASLYGTKFNYGSIIKAIYQASGSTIDWTYSQGIKYSFTFELRDTGRYGFLLPASQIIPTAKETWLALLTIMEHTLNHPY
Działania biochem./fizjol.
CPA1 (Carboxypeptidase A1) is a zinc metalloenzyme belonging to the tetragonal space group P4(3)2(1)2. It forms a multiprotein complex, Zn2+-poly(acrylic acid), by directly interacting with proteases in the gastrointestinal tract. It stimulates the hydrolytic separation of carboxyl-terminal aromatic or branched aliphatic side chain of amide bonds from peptides and proteins.
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Irantzu Pallarès et al.
Acta crystallographica. Section D, Biological crystallography, D64(Pt 7), 784-791 (2008-06-21)
Carboxypeptidase A1 has been the subject of extensive research in the last 30 y and is one of the most widely studied zinc metalloenzymes. However, the three-dimensional structure of the human form of the enzyme is not yet available. This
E Clauser et al.
The Journal of biological chemistry, 263(33), 17837-17845 (1988-11-25)
Nucleotide sequencing of a rat carboxypeptidase B (CPB) cDNA and direct sequencing of the CPB mRNA via primer extension on pancreatic polyadenylated RNA has yielded the complete amino acid sequence of rat CPB. The rat enzyme is synthesized as a