Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
SAB1402146
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CDKN2D antibody produced in mouse
clone 2E10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Wybierz wielkość
100 μG
2220,00 zł
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2220,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2E10, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~44.37 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2bκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CDKN2D(1032)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen jest członkiem rodziny inhibitorów kinazy zależnej od cyklin INK4. Wykazano, że białko to tworzy stabilny kompleks z CDK4 lub CDK6 i zapobiega aktywacji kinaz CDK, działając w ten sposób jako regulator wzrostu komórek, który kontroluje progresję cyklu komórkowego G1. Stwierdzono, że obfitość transkryptu tego genu oscyluje w sposób zależny od cyklu komórkowego, z najniższą ekspresją w połowie fazy G1 i maksymalną ekspresją w fazie S. Wykazano, że negatywna regulacja cyklu komórkowego związana z tym białkiem uczestniczy w hamowaniu proliferacji neuronów, a także spermatogenezy. Opisano dwa alternatywnie splicowane warianty tego genu, które kodują identyczne białko. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
CDKN2D (AAH01822, 1 a.a. ~ 166 a.a.) białko rekombinowane pełnej długości ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
MLLEEVRAGDRLSGAAARGDVQEVRRLLHRELVHPDALNRFGKTALQVMMFGSTAIALELLKQGVSPNVQDTSGTSPVHDAARTGFLDTLKVLVEHGADVNVPDGTGALPIHLAVQEGHTAVVSFLAAESDLHRRDARGLTPLELALQRGAQDLVDILQGHMVAPL
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)