Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
SAB1402145
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CDK9, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 2D7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2D7, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~37.33 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
capture ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CDK9(1025)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen jest członkiem rodziny kinaz białkowych zależnych od cyklin (CDK). Członkowie rodziny CDK są bardzo podobni do produktów genów S. cerevisiae cdc28 i S. pombe cdc2 i są znani jako ważne regulatory cyklu komórkowego. Stwierdzono, że kinaza ta jest składnikiem kompleksu wielobiałkowego TAK/P-TEFb, który jest czynnikiem wydłużającym transkrypcję kierowaną przez polimerazę RNA II i działa poprzez fosforylację C-końcowej domeny największej podjednostki polimerazy RNA II. Białko to tworzy kompleks i jest regulowane przez swoją podjednostkę regulatorową cyklinę T lub cyklinę K. Stwierdzono, że białko HIV-1 Tat oddziałuje z tym białkiem i cykliną T, co sugeruje możliwy udział tego białka w AIDS. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
CDK9 (AAH01968, 271 a.a. ~ 372 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
QKRKVKDRLKAYVRDPYALDLIDKLLVLDPAQRIDSDDALNHDFFWSDPMPSDLKGMLSTHLTSMFEYLAPPRRKGSQITQQSTNQSRNPATTNQTEFERVF
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)