Kluczowe dokumenty
SAB1402137
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CAMLG, (N-terminal) antibody produced in mouse
clone 3F12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
CAML, MGC163197
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3F12, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~37.11 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
capture ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2bκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CAMLG(819)
Opis ogólny
Lek immunosupresyjny cyklosporyna A blokuje zależny od wapnia sygnał z receptora komórek T (TCR), który normalnie prowadzi do aktywacji komórek T. Po związaniu z cyklofiliną B, cyklosporyna A wiąże i dezaktywuje kluczowy pośredni sygnał kalcyneuryny. Białko kodowane przez ten gen działa podobnie do cyklosporyny A, wiążąc się z cyklofiliną B i działając za TCR i przed kalcyneuryną, powodując napływ wapnia. To integralne białko błonowe wydaje się być nowym uczestnikiem szlaku transdukcji sygnału wapniowego, implikując cyklofilinę B w sygnalizacji wapniowej, nawet przy braku cyklosporyny. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
CAMLG (NP_001736, 1 a.a. ~ 100 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
MESMAVATDGGERPGVPAGSGLSASQRRAELRRRKLLMNSEQRINRIMGFHRPGSGAEEESQTKSKQQDSDKLNSLSVPSVSKRVVLGDSVSTGTTDQQG
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)