Kluczowe dokumenty
SAB1402124
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ATP5J antibody produced in mouse
clone 1F10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
ATP5, ATP5A, ATPM, CF6, F6
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1F10, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~37.99 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ATP5J(522)
Opis ogólny
Mitochondrialna syntaza ATP katalizuje syntezę ATP, wykorzystując gradient elektrochemiczny protonów przez błonę wewnętrzną podczas fosforylacji oksydacyjnej. Składa się ona z dwóch połączonych ze sobą kompleksów wielopodjednostkowych: rozpuszczalnego rdzenia katalitycznego, F1, oraz komponentu rozprzestrzeniającego błonę, F0, który obejmuje kanał protonowy. Kompleks F1 składa się z 5 różnych podjednostek (alfa, beta, gamma, delta i epsilon) połączonych w stosunku 3 alfa, 3 beta i pojedynczego przedstawiciela pozostałych 3. F0 wydaje się mieć dziewięć podjednostek (a, b, c, d, e, f, g, F6 i 8). Gen ten koduje podjednostkę F6 kompleksu F0, wymaganą do interakcji F1 i F0. Dla tego genu zidentyfikowano alternatywnie splicowane warianty transkryptu kodujące różne izoformy. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
ATP5J (AAH01178, 1 a.a. ~ 108 a.a.) białko rekombinowane pełnej długości ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
MILQRLFRFSSVIRSAVSVHLRRNIGVTAVAFNKELDPIQKLFVDKIREYKSKRQTSGPVDASSEYQQELERELFKLKQMFGNADMNTFPTFKFEDPKFEVIEKPQA
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)