Kluczowe dokumenty
SAB1402123
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ATP4B antibody produced in mouse
clone 1D10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
ATP6B
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1D10, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~38.21 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ATP4B(496)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen należy do rodziny ATPaz transportujących kationy typu P. Żołądkowa H+, K+-ATPaza jest heterodimerem składającym się z katalitycznej podjednostki alfa o wysokiej masie cząsteczkowej i mniejszej, ale silnie glikozylowanej podjednostki beta. Enzym ten jest pompą protonową, która katalizuje hydrolizę ATP połączoną z wymianą jonów H(+) i K(+) przez błonę plazmatyczną. Jest również odpowiedzialny za wydzielanie kwasu żołądkowego. Gen ten koduje podjednostkę beta żołądkowej H+, K+-ATPazy. (dostarczony przez RefSeq)
Immunogen
ATP4B (NP_000696.1, 67 a.a. ~ 176 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
DPYTPDYQDQLRSPGVTLRPDVYGEKGLEIVYNVSDNRTWADLTQTLHAFLAGYSPAAQEDSINCTSEQYFFQESFRAPNHTKFSCKFTADMLQNCSGLADPNFGFEEGK
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)