Kluczowe dokumenty
SAB1402101
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-SPANXB1 antibody produced in mouse
clone 2E12, ascites fluid
Synonim(y):
B1, SPANX-B, SPANXB
Wybierz wielkość
200 μL
2410,00 zł
2410,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
200 μL
2410,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2410,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
ascites fluid
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2E12, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
metody
capture ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgMκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Opis ogólny
Czasowo regulowana transkrypcja i translacja kilku genów specyficznych dla jąder jest wymagana do zainicjowania serii zmian molekularnych i morfologicznych w linii męskich komórek płciowych niezbędnych do powstania dojrzałych plemników. Gen ten jest członkiem rodziny genów SPANX związanych z rakiem/jądrami, które znajdują się w klastrze na chromosomie X. Geny SPANX kodują białka specyficzne dla jąder o różnej ekspresji, które lokalizują się w różnych przedziałach subkomórkowych. Ten konkretny gen mapuje się na chromosomie X w orientacji head-to-tail z członkiem rodziny SPANX B2, który wydaje się być duplikacją locus B1. Geny SPANXB są unikalnymi członkami tej rodziny genów, ponieważ zawierają dodatkowe 18 nt w swoim regionie kodującym w porównaniu do większości członków rodziny. Chociaż białko kodowane przez ten gen zawiera zgodne sygnały lokalizacji jądrowej, głównym miejscem lokalizacji subkomórkowej wyrażonego białka są kropelki cytoplazmatyczne ejakulowanych plemników. Białko to stanowi biochemiczny marker do badania unikalnych struktur w plemnikach, jednocześnie próbując dalej zdefiniować jego rolę w spermatogenezie. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
SPANXB1 (AAH34472, 1 a.a. ~ 103 a.a.) białko rekombinowane pełnej długości ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
MGQQSSVRRLKRSVPCESNEANEANKTMPETPTGDSDPQPAPKKMKTSESSTILVRYRRNVKRTSPEELVNDHARENRINPDQMEEEEFIEITTERPKK
Postać fizyczna
Clear solution
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)