Kluczowe dokumenty
SAB1402082
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-FBXL22 antibody produced in mouse
clone 1B6, ascites fluid
Synonim(y):
FLJ39626, Fbl22, MGC75496
Wybierz wielkość
200 μL
2220,00 zł
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
200 μL
2220,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
ascites fluid
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1B6, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
metody
capture ELISA: suitable
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FBXL22(283807)
Opis ogólny
Członkowie rodziny białek F-box, takich jak FBXL22, charakteryzują się około 40-aminokwasowym motywem F-box. Kompleksy SCF, utworzone przez SKP1 (MIM 601434), kullinę (patrz CUL1; MIM 603134) i białka F-box, działają jako ligazy białkowo-ubikwitynowe. Białka F-box oddziałują z SKP1 poprzez pole F i oddziałują z celami ubikwitynacji poprzez inne domeny interakcji białek (Jin et al., 2004 [PubMed 15520277]).[dostarczone przez OMIM
Immunogen
FBXL22 (NP_976307, 1 a.a. ~ 110 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
MHITQLNRECLLHLFSFLDKDSRKSLARTCSQLHDVFEDPALWSLHFRSLTELQKDNFLLGPALRSLSICWHSSRVQVCSIEDWLKSAFQRSICSRHESLVNDFLLRVC
Postać fizyczna
Clear solution
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)