Kluczowe dokumenty
SAB1402081
Sigma-Aldrich
Anti-PLA2G4D antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
cPLA2delta
Wybierz wielkość
100 μG
1810,00 zł
1810,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
1810,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1810,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Opis ogólny
Rodzina enzymów fosfolipazy A2, w tym PLA2G4D, katalizuje hydrolizę glicerofosfolipidów w pozycji sn-2, a następnie uwalnia wolne kwasy tłuszczowe i lizofosfolipidy (Chiba et al., 2004 [PubMed 14709560]).[dostarczone przez OMIM
Immunogen
PLA2G4D (AAH34571.1, 1 a.a. ~ 216 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sekwencja
MGRLMRRIPEPRICFLEAIWSNIFSLNLLDAWYDLTSSGESWKQHIKDKTRSLEKEPLTTSGTSSRLEASWLQPGTALAQAFKGFLTGRPLHQRSPNFLQGLQLHQDYCSHKDFSTWADYQLDSMPSQLTPKEPRLCLVDAAYFINTSSPSMFRPGRRLDLILSFDYSLSAPFEVPWSPQGNPSAQPGQAPEASSRATEPLPHTARVPKGRRGVRP
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)