Kluczowe dokumenty
SAB1402018
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-WFDC5 antibody produced in mouse
clone 3E5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
PRG5, WAP1, dJ211D12.5
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3E5, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
capture ELISA: suitable
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... WFDC5(149708)
Opis ogólny
Gen ten koduje członka rodziny domen czterosiarczkowych typu WAP (WFDC). Większość białek WFDC zawiera tylko jedną domenę WFDC, a to kodowane białko zawiera dwie domeny WFDC. Domena WFDC lub motyw sygnatury WAP zawiera osiem cystein tworzących cztery wiązania dwusiarczkowe w rdzeniu białka i działa jako inhibitor proteazy. Większość członków genu WFDC jest zlokalizowana na chromosomie 20q12-q13 w dwóch klastrach: centromerycznym i telomerycznym. Ten gen należy do klastra centromerycznego. (dostarczony przez RefSeq)
Immunogen
WFDC5 (AAH39173, 1 a.a. ~ 123 a.a.) białko rekombinowane pełnej długości ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
MRTQSLLLLGALLAVGSQLPAVFGRKKGEKSGGCPPDDGPCLLSVPDQCVEDSQCPLTRKCCYRACFRQCVPRVSVKLGSCPEDQLRCLSPMNHLCHKDSDCSGKKRCCHSACGRDCRDPARG
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)