Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
SAB1402003
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-MTPN antibody produced in mouse
clone 1F3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
FLJ31098, FLJ99857, GCDP, V-1
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1F3, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
capture ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MTPN(136319)
Opis ogólny
Transkrypt wytwarzany z tego genu jest biocystroniczny i może kodować zarówno miotrofinę, jak i białko 6 suwaka leucynowego. Białko miotrofiny jest związane z przerostem mięśnia sercowego, gdzie bierze udział w konwersji heterodimerów NFkappa B p50-p65 do homodimerów p50-p50 i p65-p65. Białko to ma również potencjalną funkcję w morfogenezie móżdżku i może być zaangażowane w różnicowanie neuronów móżdżku, w szczególności komórek ziarnistych. Kryptyczny ORF na 3′ końcu tego transkryptu wykorzystuje nowe wewnętrzne miejsce wejścia rybosomu i kodon inicjacji translacji inny niż AUG do produkcji białka 6 suwaka leucynowego, antygenu nowotworowego o masie 6,4 kDa, który jest związany z chorobą mieloproliferacyjną. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
MTPN (AAH28093, 1 a.a. ~ 118 a.a.) białko rekombinowane pełnej długości ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
MCDKEFMWALKNGGLDEVKDYVAKGEDVNRTLEGGRKPLHYAADCGQLEILEFLLKGADINAPDKHHITPLLSAVYEGHVSCVKLLSKGADKTVKGPDGLTAFEATDNQAIKALLQ
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)