Merck
SAB1401979
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ADSSL1 antibody produced in mouse
clone 2D12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
FLJ38602
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2D12, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
capture ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ADSSL1(122622)
Opis ogólny
ADSSL1 is a muscle isozyme of adenylosuccinate synthase (EC 6.3.4.4), which catalyzes the initial reaction in the conversion of inosine monophosphate (IMP) to adenosine monophosphate (AMP) (Sun et al., 2005 [PubMed 15786719]).[supplied by OMIM
Immunogen
ADSSL1 (NP_689541.1, 369 a.a. ~ 436 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
VLGEVKVGVSYKLNGKRIPYFPANQEMLQKVEVEYETLPGWKADTTGARRWEDLPPQAQNYIRFVENH