Kluczowe dokumenty
SAB1401965
Sigma-Aldrich
Anti-MOGAT1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
DGAT2L, DGAT2L1, MGAT1
Wybierz wielkość
50 μG
1810,00 zł
1810,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 μG
1810,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1810,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MOGAT1(116255)
Opis ogólny
Acylo-CoA:acylotransferaza monoacyloglicerolowa (MOGAT; EC 2.3.1.22) katalizuje syntezę diacylogliceroli, prekursorów fizjologicznie ważnych lipidów, takich jak triacyloglicerole i fosfolipidy (Yen et al., 2002 [PubMed 12077311]).[dostarczone przez OMIM
Immunogen
MOGAT1 (AAI46519.1, 1 a.a. ~ 334 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MKVEFAPLNIQLARRLQTVAVLQWVLSFLTGPMSIGITVMLIIHNYLFLYIPYLMWLYFDWHTPERGGRRSSWIKNWTLWKHFKDYFPIHLIKTQDLDPSHNYIFGFHPHGIMAVGAFGNFSVNYSDFKDLFPGFTSYLHVLPLWFWCPVFREYVMSVGLVSVSKKSVSYMVSKEGGGNISVIVLGGAKESLDAHPGKFTLFIRQRKGFVKIALTHGASLVPVVSFGENELFKQTDNPEGSWIRTVQNKLQKIMGFALPLFHARGVFQYNFGLMTYRKAIHTVVGRPIPVRQTLNPTQEQIEELHQTYMEELRKLFEEHKGKYGIPEHETLVLK
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)