Kluczowe dokumenty
SAB1401940
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-SLC39A13 antibody produced in mouse
clone 2G2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
FLJ25785
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2G2, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
capture ELISA: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Opis ogólny
Cynk jest niezbędnym kofaktorem dla setek enzymów. Bierze udział w metabolizmie białek, kwasów nukleinowych, węglowodanów i lipidów, a także w kontroli transkrypcji genów, wzrostu, rozwoju i różnicowania. SLC39A13 należy do podrodziny białek, które wykazują cechy strukturalne transporterów cynku (Taylor i Nicholson, 2003 [PubMed 12659941]).[dostarczone przez OMIM
Immunogen
SLC39A13 (NP_689477.2, 170 a.a. ~ 226 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
LDSKEEGTSQAPNKDPTAAAALNGGHCLAQPAAEPGLGAVVRSIKVSGYLNLANT
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)