Merck
SAB1401926
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-MBD3L1 antibody produced in mouse
clone 1C7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
MBD3L, MGC138263, MGC138269
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1C7, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
capture ELISA: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MBD3L1(85509)
Opis ogólny
This gene encodes a protein that is related to methyl-CpG-binding proteins but lacks the methyl-CpG binding domain. The protein is localized to discrete areas in the nucleus, and expression appears to be restricted to round spermatids, suggesting that the protein plays a role in the postmeiotic stages of male germ cell development. (provided by RefSeq)
Immunogen
MBD3L1 (NP_660209.1, 1 a.a. ~ 109 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MAKSSQRKQRDCVNQCKSKPGLSTSIPLRMSSYTFKRPVTRITPHPGNEVRYHQWEESLEKPQQVCWQRRLQGLQAYSSAGELSSTLDLANTLQKLVPSYTGGSLLEDL