Kluczowe dokumenty
SAB1401892
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PROK1 antibody produced in mouse
clone 3C3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
EGVEGF, PK1, PRK1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3C3, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
capture ELISA: suitable
izotyp
IgG2bκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PROK1(84432)
Opis ogólny
Czynnik wzrostu śródbłonka naczyniowego pochodzący z gruczołów dokrewnych (EG-VEGF) indukuje proliferację, migrację i fenestrację w komórkach śródbłonka naczyń włosowatych pochodzących z gruczołów dokrewnych. Jego ekspresja jest indukowana przez niedotlenienie i jest ograniczona do gruczołów steroidogennych (jajników, jąder, nadnerczy i łożyska). Jego ekspresja jest często komplementarna do ekspresji VEGF (MIM 192240), co sugeruje, że cząsteczki te funkcjonują w skoordynowany sposób.[dostarczone przez OMIM
Immunogen
Pełnej długości rekombinowane białko PROK1 (AAH25399, 1 a.a. ~ 105 a.a.) ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
MRGATRVSIMLLVTVSDCAVITGACERDVQCGAGTCCAISLWLRGLRMCTPLGREGEECHPGSHKIPFFRKRKHHTCPCLPNLCSRFPDGRYRCSMDLKNINF
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)