Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
SAB1401873
Sigma-Aldrich
Anti-INHBE antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
MGC4638
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
mouse, human
metody
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... INHBE(83729)
Opis ogólny
Podjednostka beta E inhibiny (INHBE) jest białkiem dimerycznym, które ulega ekspresji głównie w ludzkiej wątrobie. Gen zlokalizowany jest na ludzkim chromosomie 12q13.3.
Immunogen
INHBE (NP_113667.1, 1 a.a. ~ 350 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MRLPDVQLWLVLLWALVRAQGTGSVCPSCGGSKLAPQAERALVLELAKQQILDGLHLTSRPRITHPPPQAALTRALRRLQPGSVAPGNGEEVISFATVTDSTSAYSSLLTFHLSTPRSHHLYHARLWLHVLPTLPGTLCLRIFRWGPRRRRQGSRTLLAEHHITNLGWHTLTLPSSGLRGEKSGVLKLQLDCRPLEGNSTVTGQPRRLLDTAGHQQPFLELKIRANEPGAGRARRRTPTCEPATPLCCRRDHYVDFQELGWRDWILQPEGYQLNYCSGQCPPHLAGSPGIAASFHSAVFSLLKANNPWPASTSCCVPTARRPLSLLYLDHNGNVVKTDVPDMVVEACGCS
Działania biochem./fizjol.
Podjednostka beta E inhibiny (INHBE) może być związana z kancerogenezą. Zróżnicowana ekspresja INHBE w ludzkiej tkance endometrium odgrywa ważną rolę w dojrzewaniu endometrium i implantacji blastocysty. Białko to jest hepatokiną związaną z ekspresją genów wątrobowych. Jest ono związane z insulinoopornością i wskaźnikiem masy ciała u ludzi. Ekspresja białka w wątrobie jest stymulowana przez insulinę. Bierze udział w metabolizmie glukozy.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
An insight into the phylogenetic history of HOX linked gene families in vertebrates
Abbasi AA, et al.
BMC Evolutionary Biology, 7(1), 239-239 (2007)
cDNA cloning and expression of human activin betaE subunit
Hashimoto O, et al.
Molecular and Cellular Endocrinology, 194(1-2), 117-122 (2002)
Inhibin betaE (INHBE) is a possible insulin resistance-associated hepatokine identified by comprehensive gene expression analysis in human liver biopsy samples
Sugiyama M, et al.
PLoS ONE, 13(3), e0194798-e0194798 (2018)
Evidence of inhibin/activin subunit betaC and betaE synthesis in normal human endometrial tissue
Mylonas L and Br
Reproductive Biology and Endocrinology, 8(1), 143-143 (2010)
Florian Bergauer et al.
Journal of molecular histology, 40(5-6), 353-359 (2009-12-25)
Inhibins are dimeric glycoproteins, composed of an alpha-subunit and one of two possible beta-subunits (betaA or betaB), with substantial roles in human reproduction and in endocrine-responsive tumours. Recently a novel beta subunit named betaE was described, although it is still