Kluczowe dokumenty
SAB1401860
Sigma-Aldrich
Anti-WBSCR16 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
DKFZp434D0421, MGC189739, MGC44931
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... WBSCR16(81554)
Opis ogólny
Ten gen koduje czynnik wymiany G podobny do RCC1. Jest on delecjonowany w zespole Williamsa, wieloukładowym zaburzeniu rozwojowym spowodowanym delecją sąsiadujących genów w 7q11.23. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
WBSCR16 (AAH07823.1, 1 a.a. ~ 464 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MALVALVAGARLGRRLSGPGLGRGHWTAAGRSRSRREAAEAEAEVPVVQYVGERAARADRVFVWGFSFSGALGVPSFVVPSSGPGPRAGARPRRRIQPVPYRLELDQKISSAACGYGFTLLSSKTADVTKVWGMGLNKDSQLGFHRSRKDKTRGYEYVLEPSPVSLPLDRPQETRVLQVSCGRAHSLVLTDREGVFSMGNNSYGQCGRKVVENEIYSESHRVHRMQDFDGQVVQVACGQDHSLFLTDKGEVYSCGWGADGQTGLGHYNITSSPTKLGGDLAGVNVIQVATYGDCCLAVSADGGLFGWGNSEYLQLASVTDSTQVNVPRCLHFSGVGKVRQAACGGTGCAVLNGEGHVFVWGYGILGKGPNLVESAVPEMIPPTLFGLTEFNPEIQVSRIRCGLSHFAALTNKGELFVWGKNIRGCLGIGRLEDQYFPWRVTMPGEPVDVACGVDHMVTLAKSFI
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Bastien Proust et al.
Cell & bioscience, 11(1), 195-195 (2021-11-19)
NME6 is a member of the nucleoside diphosphate kinase (NDPK/NME/Nm23) family which has key roles in nucleotide homeostasis, signal transduction, membrane remodeling and metastasis suppression. The well-studied NME1-NME4 proteins are hexameric and catalyze, via a phospho-histidine intermediate, the transfer of