Kluczowe dokumenty
SAB1401823
Sigma-Aldrich
Anti-RIC3 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
AYST720, FLJ11608, PRO1385
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RIC3(79608)
Opis ogólny
RIC3 jest białkiem związanym z nikotynowymi receptorami acetylocholiny (nAChR), kanałami jonowymi bramkowanymi neuroprzekaźnikami wyrażanymi na złączu nerwowo-mięśniowym oraz w ośrodkowym i obwodowym układzie nerwowym, które mogą zwiększać funkcjonalną ekspresję wielu podtypów nAChR (Lansdell i in., 2005 [PubMed 16120769]).[dostarczone przez OMIM
Immunogen
RIC3 (NP_078833.2, 1 a.a. ~ 368 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MAYSTVQRVALASGLVLALSLLLPKAFLSRGKRQEPPPTPEGKLGRFPPMMHHHQAHSDGQTPGARFQRSHLAEAFAKAKGSGGGAGGGGSGRGLMGQIIPIYGFGIFLYILYILFKLSKGKTTAEDGKCYTAMPGNTHRKITSFELAQLQEKLKETEAAMEKLFNRVGPNGERAQTVTSDQEKRLLHQLREITRVMKEGKFIDRFSPEKEAEEAPYMEDWEGYPEETYPIYDLSDCIKRRQETILVDYPDPKELSAEEIAERMGMIEEEESDHLGWESLPTDPRAQEDNSVTSCDPKPETCSCCFHEDEDPAVLAENAGFSADSYPEQEETTKEEWSQDFKDEGLGISTDKAYTGSMLRKRNPQGLE
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)