Kluczowe dokumenty
SAB1401822
Sigma-Aldrich
Anti-KREMEN2 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
KRM2, MGC10791, MGC16709
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... KREMEN2(79412)
Opis ogólny
This gene encodes a high-affinity dickkopf homolog 1 (DKK1) transmembrane receptor that functionally cooperates with DKK1 to block wingless (WNT)/beta-catenin signaling. The encoded protein forms a ternary membrane complex with DKK1 and the WNT receptor lipoprotein receptor-related protein 6 (LRP6), and induces rapid endocytosis and removal of LRP6 from the plasma membrane. It contains extracellular kringle, WSC, and CUB domains. Alternatively spliced transcript variants encoding distinct isoforms have been observed for this gene. (provided by RefSeq)
Immunogen
KREMEN2 (NP_078783.1, 1 a.a. ~ 420 a.a) full-length human protein.
Sequence
MGTQALQGFLFLLFLPLLQPRGASAGSLHSPGLSECFQVNGADYRGHQNRTGPRGAGRPCLFWDQTQQHSYSSASDPHGRWGLGAHNFCRNPDGDVQPWCYVAETEEGIYWRYCDIPSCHMPGYLGCFVDSGAPPALSGPSGTSTKLTVQVCLRFCRMKGYQLAGVEAGYACFCGSESDLARGRLAPATDCDQICFGHPGQLCGGDGRLGVYEVSVGSCQGNWTAPQGVIYSPDFPDEYGPDRNCSWALGPPGAALELTFRLFELADPRDRLELRDAASGSLLRAFDGARPPPSGPLRLGTAALLLTFRSDARGHAQGFALTYRGLQDAAEDPEAPEGSAQTPAAPLDGANVSCSPRPGAPPAAIGGAVCWLREKGPRRWGLPGAPGEAGLCGTNSPEGWPCPAPPGTPRLRVLPRATGL
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)