Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
SAB1401791
Sigma-Aldrich
Anti-ELAC2 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
ELC2, FLJ10530, FLJ36693, FLJ42848, HPC2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
direct immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ELAC2(60528)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen ma domenę C-końcową z aktywnością endorybonukleazy przetwarzającej tRNA 3′, która katalizuje usuwanie przyczepu 3′ z prekursorowych tRNA. Białko oddziałuje również z aktywowanym członkiem rodziny Smad 2 (Smad2) i jego partnerem jądrowym forkhead box H1 (znanym również jako FAST-1), a zmniejszona ekspresja może hamować zatrzymanie wzrostu indukowane transformującym czynnikiem wzrostu beta. Mutacje w tym genie powodują zwiększone ryzyko zachorowania na raka prostaty. Dla tego genu znaleziono wiele wariantów transkryptu kodujących różne izoformy. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
ELAC2 (NP_060597.3, 1 a.a. ~ 826 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MWALCSLLRSAAGRTMSQGRTISQAPARRERPRKDPLRHLRTREKRGPSGCSGGPNTVYLQVVAAGSRDSGAALYVFSEFNRYLFNCGEGVQRLMQEHKLKVARLDNIFLTRMHWSNVGGLSGMILTLKETGLPKCVLSGPPQLEKYLEAIKIFSGPLKGIELAVRPHSAPEYEDETMTVYQIPIHSEQRRGKHQPWQSPERPLSRLSPERSSDSELNENEPHLPHGVSQRRGVRDSSLVVAFICKLHLKRGNFLVLKAKEMGLPVGTAAIAPIIAAVKDGKSITHEGREILAEELCTPPDPGAAFVVVECPDESFIQPICENATFQRYQGKADAPVALVVHMAPASVLVDSRYQQWMERFGPDTQHLVLNENCASVHNLRSHKIQTQLNLIHPDIFPLLTSFRCKKEGPTLSVPMVQGECLLKYQLRPRREWQRDAIITCNPEEFIVEALQLPNFQQSVQEYRRSAQDGPAPAEKRSQYPEIIFLGTGSAIPMKIRNVSATLVNISPDTSLLLDCGEGTFGQLCRHYGDQVDRVLGTLAAVFVSHLHADHHTGLPSILLQRERALASLGKPLHPLLVVAPNQLKAWLQQYHNQCQEVLHHISMIPAKCLQEGAEISSPAVERLISSLLRTCDLEEFQTCLVRHCKHAFGCALVHTSGWKVVYSGDTMPCEALVRMGKDATLLIHEATLEDGLEEEAVEKTHSTTSQAISVGMRMNAEFIMLNHFSQRYAKVPLFSPNFSEKVGVAFDHMKVCFGDFPTMPKLIPPLKALFAGDIEEMEERREKRELRQVRAALLSRELAGGLEDGEPQQKRAHTEEPQAKKVRAQ
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)