Merck
SAB1401790
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-AASDHPPT antibody produced in mouse
clone 2C12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
AASD-PPT, CGI-80, DKFZp566E2346, LYS2, LYS5
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2C12, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
capture ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Powiązane kategorie
Opis ogólny
The protein encoded by this gene is similar to Saccharomyces cerevisiae LYS5, which is required for the activation of the alpha-aminoadipate dehydrogenase in the biosynthetic pathway of lysine. Yeast alpha-aminoadipate dehydrogenase converts alpha-biosynthetic-aminoadipate semialdehyde to alpha-aminoadipate. It has been suggested that defects in the human gene result in pipecolic acidemia. (provided by RefSeq)
Immunogen
AASDHPPT (AAH15470, 1 a.a. ~ 309 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MVFPAKRFCLVPSMEGVRWAFSCGTWLPSRAEWLLAVRSIQPEEKERIGQFVFARDAKAAMAGRLMIRKLVAEKLNIPWNHIRLQRTARGKPVLAKDSSNPYPNFNFNISHQGDYAVLAAEPELQVGIDIMKTSFPGRGSIPEFFHIMKRKFTNKEWETIRSFKDEWTQLDMFYRNWALKESFIKAIGAGLGFELQRLEFDLSPLNLDIGQVYKETRLFLDGEEEKEWAFEESKIDEHHFVAVALRKPDGSRHQDVPSQDDSKPTQRQFTILNFNDLMSSAVPMTPEDPSFWDCFCFTEEIPIRNGTKS