Kluczowe dokumenty
SAB1401781
Sigma-Aldrich
Anti-KIR2DL5A antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
CD158F, KIR2DL5, KIR2DL5.1, KIR2DL5.3
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Opis ogólny
Receptory immunoglobulinopodobne komórek zabójczych (KIR) są przezbłonowymi glikoproteinami ulegającymi ekspresji przez komórki naturalnych zabójców i podgrupy limfocytów T. Geny KIR są polimorficzne i wysoce homologiczne. Geny KIR są polimorficzne i wysoce homologiczne i znajdują się w klastrze na chromosomie 19q13.4 w obrębie 1 Mb kompleksu receptora leukocytów (LRC). Zawartość genów w klastrze genów KIR różni się w zależności od haplotypu, chociaż kilka genów "ramowych" znajduje się we wszystkich haplotypach (KIR3DL3, KIR3DP1, KIR3DL4, KIR3DL2). Białka KIR są klasyfikowane według liczby zewnątrzkomórkowych domen immunoglobulinowych (2D lub 3D) oraz według tego, czy mają długą (L) czy krótką (S) domenę cytoplazmatyczną. Białka KIR z długą domeną cytoplazmatyczną przekazują sygnały hamujące po związaniu ligandu poprzez motyw hamujący oparty na tyrozynie immunologicznej (ITIM), podczas gdy białka KIR z krótką domeną cytoplazmatyczną nie posiadają motywu ITIM i zamiast tego wiążą się z białkiem wiążącym kinazę tyrozynową TYRO w celu przekazywania sygnałów aktywujących. Ligandami dla kilku białek KIR są podzbiory cząsteczek HLA klasy I; dlatego uważa się, że białka KIR odgrywają ważną rolę w regulacji odpowiedzi immunologicznej. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
KIR2DL5A (AAI60063.1, 1 a.a. ~ 375 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MSLMVISMACVGFFLLQGAWTHEGGQDKPLLSAWPSAVVPRGGHVTLLCRSRLGFTIFSLYKEDGVPVPELYNKIFWKSILMGPVTPAHAGTYRCRGSHPRSPIEWSAPSNPLVIVVTGLFGKPSLSAQPGPTVRTGENVTLSCSSRSSFDMYHLSREGRAHEPRLPAVPSVNGTFQADFPLGPATHGGTYTCFGSLHDSPYEWSDPSDPLLVSVTGNSSSSSSSPTEPSSKTGIRRHLHILIGTSVAIILFIILFFFLLHCCCSNKKNAAVMDQEPAGDRTVNREDSDDQDPQEVTYAQLDHCVFTQTKITSPSQRPKTPPTDTTMYMELPNAKPRSLSPAHKHHSQALRGSSRETTALSQNRVASSHVPAAGI
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)