Kluczowe dokumenty
SAB1401734
Sigma-Aldrich
Anti-LPCAT2 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
AYTL1, DKFZp686H22112, FLJ20481, LysoPAFAT
Wybierz wielkość
50 μG
1810,00 zł
1810,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 μG
1810,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1810,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... LPCAT2(54947)
Opis ogólny
This gene encodes a member of the lysophospholipid acyltransferase family. The encoded enzyme may function in two ways: to catalyze the biosynthesis of platelet-activating factor (1-O-alkyl-2-acetyl-sn-glycero-3-phosphocholine) from 1-O-alkyl-sn-glycero-3-phosphocholine, and to catalyze the synthesis of glycerophospholipid precursors from arachidonyl-CoA and lysophosphatidylcholine. The encoded protein may function in membrane biogenesis and production of platelet-activating factor in inflammatory cells. The enzyme may localize to the endoplasmic reticulum and the Golgi. (provided by RefSeq)
Immunogen
LPCAT2 (NP_060309.2, 1 a.a. ~ 544 a.a) full-length human protein.
Sequence
MSRCAQAAEVAATVPGAGVGNVGLRPPMVPRQASFFPPPVPNPFVQQTQIGSARRVQIVLLGIILLPIRVLLVALILLLAWPFAAISTVCCPEKLTHPITGWRRKITQTALKFLGRAMFFSMGFIVAVKGKIASPLEAPVFVAAPHSTFFDGIACVVAGLPSMVSRNENAQVPLIGRLLRAVQPVLVSRVDPDSRKNTINEIIKRTTSGGEWPQILVFPEGTCTNRSCLITFKPGAFIPGVPVQPVLLRYPNKLDTVTWTWQGYTFIQLCMLTFCQLFTKVEVEFMPVQVPNDEEKNDPVLFANKVRNLMAEALGIPVTDHTYEDCRLMISAGQLTLPMEAGLVEFTKISRKLKLDWDGVRKHLDEYASIASSSKGGRIGIEEFAKYLKLPVSDVLRQLFALFDRNHDGSIDFREYVIGLAVLCNPSNTEEIIQVAFKLFDVDEDGYITEEEFSTILQASLGVPDLDVSGLFKEIAQGDSISYEEFKSFALKHPEYAKIFTTYLDLQTCHVFSLPKEVQTTPSTASNKVSPEKHEESTSDKKDD
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Frauke Beilstein et al.
PloS one, 8(1), e53017-e53017 (2013-01-10)
In enterocytes, the dynamic accumulation and depletion of triacylglycerol (TAG) in lipid droplets (LD) during fat absorption suggests that cytosolic LD-associated TAG contribute to TAG-rich lipoprotein (TRL) production. To get insight into the mechanisms controlling the storage/secretion balance of TAG