Kluczowe dokumenty
SAB1401732
Sigma-Aldrich
Anti-AHI1 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
AHI-1, DKFZp686J1653, FLJ14023, FLJ20069, JBTS3, ORF1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human, mouse
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... AHI1(54806)
Opis ogólny
Gen ten jest najwyraźniej wymagany zarówno do rozwoju móżdżku, jak i kory mózgowej u ludzi. Mutacje tego genu powodują specyficzne formy zaburzeń związanych z zespołem Jouberta. Zespół Jouberta (JS) jest recesywnie dziedziczonym rozwojowym zaburzeniem mózgu z kilkoma zidentyfikowanymi chromosomalnymi loci. Zidentyfikowano alternatywnie splicowane warianty transkryptu kodujące różne izoformy. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
AHI1 (AAH94800.1, 1 a.a. ~ 609 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MPTAESEAKVKTKVRFEELLKTHSDLMREKKKLKKKLVRSEENISPDTIRSNLHYMKETTSDDPDTIRSNLPHIKETTSDDVSAANTNNLKKSTRVTKNKLRNTQLATENPNGDASVEEDKQGKPNKKVIKTVPQLTTQDLKPETPENKVDSTHQKTHTKPQPGVDHQKSEKANEGREETDLEEDEELMQAYQCHVTEEMAKEIKRKIRKKLKEQLTYFPSDTLFHDDKLSSEKRKKKKEVPVFSKAETSTLTISGDTVEGEQKKESSVRSVSSDSHQDDEISSMEQSTEDSMQDDTKPKPKKTKKKTKAVADNNEDVDGDGVHEITSRDSPVYPKCLLDDDLVLGVYIHRTDRLKSDFMISHPMVKIHVVDEHTGQYVKKDDSGRPVSSYYEKENVDYILPIMTQPYDFKQLKSRLPEWEEQIVFNENFPYLLRGSDESPKVILFFEILDFLSVDEIKNNSEVQNQECGFRKIAWAFLKLLGANGNANINSKLRLQLYYPPTKPRSPLSVVEAFEWWSKCPRNHYPSTLYVTVRGLKVPDCIKPSYRSMMALQEEKGKPVHCERHHESSSVDTEPGLEESKEVIKWKRLPGQENEDVFVLISPTMEEY
Działania biochem./fizjol.
Białko AHI1 (Abelson helper integration site 1) jest odpowiedzialne za wzrost struktury móżdżku i kory mózgowej podczas rozwoju embrionalnego. Mutacja w AHI1 (Abelson helper integration site 1) może skutkować schizofrenią, zaburzeniem psychicznym, które jest wysoce dziedziczne. Warianty AHI1 powodują apraksję okoruchową, prowadzącą do zaburzeń związanych z zespołem Jouberta. Kodowane białko jest związane z kanoniczną sygnalizacją Wnt.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Zhimin Ren et al.
Neuroscience letters, 632, 130-135 (2016-09-03)
Schizophrenia is a devastating mental disorder, with heritability as high as 80%. Although genome-wide association studies have identified multiple promising risk variants of schizophrenia, they could only explain a small portion of the disease heritability, and other variants with low
A cis-eQTL in AHI1 confers risk to schizophrenia in European populations.
Ren Z, et.al.
Neuroscience Letters, 632, 130-135 (2016)
Identification of 2 Potentially Relevant Gene Mutations Involved in Strabismus Using Whole-Exome Sequencing.
Min X
Medical Science Monitor : International Medical Journal of Experimental and Clinical Research, 23, 1719-1724 (2017)